Genomic DNA isolation and purification kits, GET™ Plant DNA Template
Fournisseur: G Bioscienes
786-355
786-355EA 739 EUR InStock
786-355
Genomic DNA isolation and purification kits, GET™ Plant DNA Template
Réactifs pour acides nucléiques Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
GET™ Plant DNA Template is a spin column format kit suitable for the preparation of DNA templates from plant samples. The isolated genomic DNA is suitable for PCR and other applications. GET™ Plant DNA Template purifies plant genomic DNA free from plant impurities known to inhibit downstream applications. The high yield, extracted DNA is normally >50 kb in size. The yield is ~30 µg DNA per preparation, depending on the plant source and quantity used.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité