Genomic DNA isolation from blood, OmniPrep™ for Blood kit
Fournisseur: G Bioscienes
786-396
786-396EA 556 EUR InStock
786-396
Genomic DNA isolation from blood, OmniPrep™ for Blood kit
Réactifs pour acides nucléiques Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
OmniPrep™ for Blood Kit isolates high quality genomic DNA from blood samples, including whole blood, buffy coats, packed cells and bone marrow.
  • High Yield, ~100 kb genomic DNA
  • A₂₆₀/A₂₈₀ between 1,8 and 2,0
  • Simple two tube method, 20 to 40 minutes
  • No toxic chemicals, no phenol, no hazardous waste
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité