Genomic DNA isolation from plants, OmniPrep™
Fournisseur: G Bioscienes
786-397
786-397EA 495 EUR InStock
786-397
Genomic DNA isolation from plants, OmniPrep™
Réactifs pour acides nucléiques Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
OmniPrep™ for Plant Kit isolates high quality genomic DNA from plant samples, including fresh and frozen plant tissues. If used according to the protocols this kit purifies DNA from 20gm plant tissue.
  • High Yield, ~100 kb genomic DNA
  • A₂₆₀/A₂₈₀ between 1,8 and 2,0
  • Simple two tube method, 20 to 40 minutes
  • Overcomes the high concentration of plant polysaccharides
  • No toxic chemicals, no phenol, no hazardous waste
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité