Genomic DNA isolation from bacteria, OmniPrep™ for Gram Positive Bacteria kit
Fournisseur: G Bioscienes
786-398
786-398EA 1190 EUR InStock
786-398
Genomic DNA isolation from bacteria, OmniPrep™ for Gram Positive Bacteria kit
Réactifs pour acides nucléiques Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
OmniPrep™ for Gram Positive Bacteria Kit isolates high quality genomic DNA from gram-positive bacteria. If used according to the protocols, this kit purifies DNA from 100 ml gram-positive bacteria culture.
  • High Yield, ~100 kb genomic DNA
  • A₂₆₀/A₂₈₀ between 1,8 and 2,0
  • Simple two tube method, 20 to 40 minutes
  • No toxic chemicals, no phenol, no hazardous waste
  • Supplied with LongLife™ Lysozyme for rapid bacterial cell wall digestion
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité