Genomic DNA isolation from Yeasts, OmniPrep™ for Yeast kit
Fournisseur: G Bioscienes
786-400
786-400EA 749 EUR InStock
786-400
Genomic DNA isolation from Yeasts, OmniPrep™ for Yeast kit
Réactifs pour acides nucléiques Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
OmniPrep™ for Yeast Kit isolates high quality genomic DNA from yeast. When used according to the recommended protocols, this kit purifies DNA from 300 ml yeast culture.
  • High Yield, ~100 kb genomic DNA
  • A₂₆₀/A₂₈₀ between 1,8 and 2,0
  • Simple two tube method, 20 to 40 minutes
  • Supplied with Yeast Suspension Buffer and LongLife™ Zymolyase® for efficient DNA release
  • No toxic chemicals, no phenol, no hazardous waste
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité