CDI amine reactive resin
Fournisseur: G Bioscienes
786-404
786-404EA 351 EUR InStock
786-404
CDI amine reactive resin
Systèmes de liaison et de marquage des protéines
CDI amine reactive agarose consists of 6% cross-linked agarose activated with CDI (1,1’-carbonyl diimidazole) to form reactive imidazole carbamates.
  • Proven coupling chemistry and stable linkages
  • Easy to use
  • Couple in inorganic buffers for insoluble molecules
  • Couple proteins and peptides
  • Couple primary amine containing ligands
Ideal for immobilising peptides, small organic molecules and certain proteins and reactions can occur in organic solvent making it suitable for water-insoluble ligands.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité