High molecular weight transfer buffer (5X)
Fournisseur: G Bioscienes
786-423
786-423EA 201 EUR InStock
786-423
High molecular weight transfer buffer (5X)
Réactifs d'électrophorèse Western Blotting Reagents
High molecular weight transfer buffer (5X) is designed to facilitate the transfer of notoriously difficult high molecular weight proteins (>70 kDa) during Western blotting.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité