Adenosylhomocysteine nucleosidase
Fournisseur: G Bioscienes
786-427
786-427EA 758 EUR InStock
786-427
Adenosylhomocysteine nucleosidase
Enzymes
This recombinant adenosylhomocysteine nucleosidase (10 µM) converts S-adenosylhomocysteine to S-(deoxy-D-ribos-5-yl)-L-homocysteine and adenine.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité