Jacalin for IgA purification
Fournisseur: G Bioscienes
786-167 786-473
786-167EA 645 EUR InStock
786-167 786-473
Jacalin for IgA purification
Protéines purification Réactifs de purification des protéines
Jacalin, or Artocarpus integrifolia lectin, is a tetrameric two-chain lectin with a molecular weight of 66 kDa. It is a α-D-galactose binding lectin purified from jack fruit (Artocarpus integrifolia) seeds.
Applications include isolating IgA from human serum and colostrums, isolating human plasma glycoproteins and histochemistry. It also binds IgD.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité