Potassium dihydrogénophosphate 1 mol/l en solution aqueuse
Fournisseur: G Bioscienes
Synonyms: Monopotassiumphosphate, prim.-Potassium phosphate, Monopotassium phosphate, Potassium phosphate monobasic, Monobasic Potassium Phosphate, Potassium dihydrogen orthophosphate
786-488
786-488EA 171 EUR InStock
786-488
Potassium dihydrogénophosphate 1 mol/l en solution aqueuse
Potassium dihydrogénophosphate
Formule: KH₂PO₄
MW: 136,09 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011401
Numéro CAS: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité