Coomassie Brilliant Blue Destaining Solution, G-Biosciences
Fournisseur: G Bioscienes
786-499
786-499EA 158 EUR InStock
786-499
Coomassie Brilliant Blue Destaining Solution, G-Biosciences
Réactifs d'électrophorèse Réactifs détachants
After Coomassie Brilliant Blue staining process, the band intensity may be further enhanced by de-staining the stained gel in our CBB De-Staining Solution.
  • Contains Methanol and Acetic acid
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Coomassie Brilliant Blue Destaining Solution 1 L 786-499
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité