L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
DIALYZER-Enhance™
Fournisseur: G Bioscienes
786-627
786-627EA 227 EUR InStock
786-627
DIALYZER-Enhance™
Produits nettoyants Décontaminants
For improved dialysis time and rates.
A product that when added to the dialysis buffer shifts the equilibrium resulting in the increased removal of a wide range of small molecules. The DIALYZER-Enhance™ consists of unreactive reagents that will not interfere or modify your reagents and will not cross the dialysis membrane, ensuring a pure, clean sample at the end of dialysis.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité