Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Décoloration, solution de décoloration, Blue-OUT™ pour spectrométrie de masse

Fournisseur: G Bioscienes
Danger

786-683
786-683EA 262 EUR InStock
786-683
Décoloration, solution de décoloration, Blue-OUT™ pour spectrométrie de masse
Solution de décoloration
Blue-OUT™ for the removal of Coomassie and fluorescent stain prior to mass spectrometry

Blue-OUT™ is a unique product that washes the interfering Coomassie and fluorescent protein stains from gel pieces prior to their treatment for protein sequencing or mass spectrometry.

Blue-OUT™ is also supplied in the InGel™ Blue kit for the tryptic digestion and peptide extraction of Coomassie stained proteins.


Température de stockage: Température ambiante
ONU: 1648
ADR: 3,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité