Immobilised Pepstatin for purification of Cathepsins/Pepsin/Pepstatin binding molecules
Fournisseur: G Bioscienes
786-789
786-789EA 895 EUR InStock
786-789
Immobilised Pepstatin for purification of Cathepsins/Pepsin/Pepstatin binding molecules
Protéines purification Protein Purification Resins
Immobilised Pepstatin is for the purification of cathepsins, pepsin, bacterial aspartic proteases, HIV proteases and other molecules that bind pepstatin.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité