Protein solubilisation buffer
Fournisseur: G Bioscienes
786-PSB
786-PSBEA 385 EUR InStock
786-PSB
Protein solubilisation buffer
Tampons Tampons d'extraction
FOCUS™ protein solubilisation buffer is a dry, urea-based buffer for protein solubilisation. It is a pre-mixed formulation of urea, thiourea, CHAPS and non detergent sulphobetaine for maximum solubilising strength.
  • Convenient and simple to use - simply hydrate and use
  • Prevents urea induced protein carbamylation
  • Prevents waste of unused reagents
Information de livraison: Supplied with specific dilution buffer for optimal rehydration and protein solubilisation conditions.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité