Organic reference standard, 4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
78891-5ML
78891-5MLEA 215 EUR InStock
78891-5ML
Organic reference standard, 4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons organiques
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone may be used as an internal standard in the analysis of volatile odor-active compounds present in wine using solid phase extraction with gas chromatography (SPE-GC).
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cf45d35a8390bbc783b8331d25a329a2a75840d4&vid=cf45d35a8390bbc783b8331d25a329a2a75840d4&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité