Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Gel de silice, sphérique 75-200 μm particle size, Supelco®

Fournisseur: Merck

78991-100G
78991-100GEA 77.5 EUR InStock
78991-100G
Gel de silice, sphérique 75-200 μm particle size, Supelco®
Gel de silice


Formule: SiO₂
MW: 60,08 g/mol
Point d'ébullition: 2230 °C
Point de fusion: > 1600 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=78396ca6277508f82d105ac308242b94d8a706b2&vid=6317fabeabbe8869d03434e02858cf87d5156a2a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité