Trisulfure de diméthyle, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ100
79592-10MG-F
79592-10MG-FEA 75.4 EUR InStock
79592-10MG-F
Trisulfure de diméthyle, Supelco®
Trisulfure de diméthyle
Formule: C₂H₆S₃
Numéro MDL: MFCD00039808
Numéro CAS: 3658-80-8
EINECS: 222-910-9
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=55069bf33a29b9676ccf91cd34433363dc5fab30&vid=32e3fbd5ab2474d3c85949ca344d7055fdb36e07&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité