Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sodium acétate 99.0-101.0% (par azote total et analyse par titration), LiChropur™ suitable for HPLC, Supelco®

Fournisseur: Merck
Synonyms: Acetic acid sodium salt

79714-250G
79714-250GEA 142 EUR InStock
79714-250G
Sodium acétate 99.0-101.0% (par azote total et analyse par titration), LiChropur™ suitable for HPLC, Supelco®
Sodium acétate


Formule: H₃CCOONa
MW: 82,03 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012459
Numéro CAS: 127-09-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité