Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.

Sodium hydroxyde 1 M pour HPCE, Supelco®

Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Caustic soda

79724-100ML 79724-500ML
79724-100MLEA 88.9 EUR InStock
79724-100ML 79724-500ML
Sodium hydroxyde 1 M pour HPCE, Supelco®
Sodium hydroxyde
  • Useful for transesterification of triglycerides, cholesteryl esters and phospholipids
  • Provides convenient, fast, quantitative derivatisation
  • Converts free fatty acids into its sodium salts


Formule: NaOH
MW: 40 g/mol
Point d'ébullition: 1390
Point de fusion: 323
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
ONU: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Color) Colorless
Appearance (form) Liquid
Titration (Molarity) 0.9 - 1.1 mol/l
UV-Absorption Values 260nm ≤ 0.5, 270nm ≤ 0.2
Test by UV Spectroscopy 280nm ≤ 0.03, 290nm ≤ 0.01, 500nm ≤ 0.01
Luminescence Corresponds to Requirements
Residue (Filter Test) No Residue
Filtertest (Method) Neat
Recommended Retest Period 84 Months

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..