Rhodamine B, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ100
79754-25MG
79754-25MGEA 141 EUR InStock
79754-25MG
Rhodamine B, Supelco®
Rhodamine B
Formule: C₂₈H₃₁ClN₂O₃
Point de fusion: 199…201 °C
Densité: 1.31 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011931
Numéro CAS: 81-88-9
EINECS: 201-383-9
Merck Index: 13,08266
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1d4f879055b2eedc029b9e73fa00ac2cfe217f5e&vid=d8f6a98242a125c19372c39843173e429ad1b89a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité