Solution salée acc. BS2011 part 2.1kb (Eau de mer artificielle)
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Sea water, artificial
79789LHEA 209 EUR InStock
79789LH
Solution salée acc. BS2011 part 2.1kb (Eau de mer artificielle)
Solution de sels suivant BS2011 part 2.1kb (Eau de mer synthetique )
Composition:
Sodium chlorure 26,5 g
Magnesium chlorure. 2,4 g
Magnesium sulfate 7H₂O 6,75 g
Calcium chlorure 2H₂O 1,46 g
Potassium chlorure 0,73 g
Sodium hydrogénocarbonate 0,2 g
Sodium bromure 0,28 g
Eau désionisée à 1 litre
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité