Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

di-Sodium succinate hexahydraté, granuleux, Macron Fine Chemicals™

Fournisseur: Avantor Performance Materials

7980-05EA 937.49 EUR InStock
7980-05
di-Sodium succinate hexahydraté, granuleux, Macron Fine Chemicals™
Succinate de disodium hexahydraté
For Laboratory, Research, or Manufacturing Use


Formule: NaOOCCH₂CH₂COONa·6H₂O
Point de fusion: 300 °C
Densité: 1.529 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149117
Numéro CAS: 6106-21-4
EINECS: 205-778-7
Merck Index: 13,08754
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay, For Information Only
Chloride (Cl) ≤0.02 %
Heavy Metals (as Pb) ≤0.002 %
pH of 0.4M Solution 6.0 - 9.0
Solubility Passes Test
Substances Reducing Permanganate Passes Test
Sulfate (SO₄) Passes Test

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité