Chlorure d'acetamidinium
Fournisseur: Merck
8.00026.9020
8.00026.9020EA 0 EUR InStock
8.00026.9020
Chlorure d'acetamidinium
Chlorure d'acetamidinium
Formule: C₂H₇ClN₂
Numéro MDL: MFCD00013016
Numéro CAS: 124-42-5
EINECS: 204-700-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité