Adiponitrile, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Hexanedinitrile
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00092.0250
8.00092.0250EA 55.6 EUR InStock
8.00092.0250
Adiponitrile, Sigma-Aldrich®
Adiponitrile
Formule: C₆H₈N₂
MW: 108,14 g/mol
Point d'ébullition: 296 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2 °C
Densité: 0.965 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001975
Numéro CAS: 111-69-3
EINECS: 203-896-3
ONU: 2205
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 50 g/l (20 °C)
Melting Point 2 °C
Molar Mass 108.14 g/mol
Boiling Point 295 °C
Vapor Pressure 0.003 hPa (20 °C)
Flash Point 93 °C (decomposition)
Refractive Index 1.438 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 7 - 14 %(V)
Density 0.96 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 460 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité