Acide (1α,3α,4α,5β)-1,3,4,5-tétrahydroxycyclohexanecarboxylique, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00218.0050
8.00218.0050EA 131 EUR InStock
8.00218.0050
Acide (1α,3α,4α,5β)-1,3,4,5-tétrahydroxycyclohexanecarboxylique, Sigma-Aldrich®
Acide (1α,3α,4α,5β)-1,3,4,5-tétrahydroxycyclohexanecarboxylique
Formule: C₇H₁₂O₆
Numéro MDL: MFCD00003864
Numéro CAS: 77-95-2
EINECS: 201-072-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 290 g/l (9 °C) (experimental)
Melting Point 162.5 °C
Molar Mass 192.17 g/mol
Bulk Density 670 - 750 kg/m3
Density 1.64 g/cm3 (20 °C)
pH 2.0 (10 g/l, H2O, 20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité