trans-Chlorure de cinnamoyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: trans-3-Phenylacryloyl Chloride, (E)-Cinnamoyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00236.0100
8.00236.0100EA 110 EUR InStock
8.00236.0100
trans-Chlorure de cinnamoyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
trans-Chlorure de cinnamoyle
Formule: C₉H₇ClO
MW: 166,61 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000732
Numéro CAS: 17082-09-6
EINECS: 203-065-5
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 32 - 35 °C
Molar Mass 166.6 g/mol
Boiling Point 251 - 258 °C
Flash Point 110 °C
Density 1.16 g/cm3 (20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité