Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cinnamate d'éthyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: NSC 6773, 3-Phenyl-acrylicacidethylester, Ethyl 3-phenyl-2-propenoate, Cinnamic acid ethyl ester, 3-Phenyl-2-propenoic acid ethyl ester

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.00238.0250
8.00238.0250EA 69.2 EUR InStock
8.00238.0250
Cinnamate d'éthyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Cinnamate d'éthyle


Formule: C₁₁H₁₂O₂
MW: 176,21 g/mol
Point d'ébullition: 271 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 7 °C
Densité: 1.046 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009189
Numéro CAS: 103-36-6
EINECS: 203-104-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 6 - 7 °C
Molar Mass 176.21 g/mol
Boiling Point 271 °C (1013 hPa)
Flash Point 135 °C
Refractive Index 1.5585 (20 °C, 589 nm)
Density 1.05 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Ethyl trans-3-phenylpropenoate, Cinnamic acid ethyl ester
Hill Formula C11H12O2
Chemical Formula C6H5CH=CHCOOC2H5

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité