N-(4-aminophényl)aniline chlorhydrate pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: 4-Aminodiphenylamine hydrochloride
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.00405.0100
8.00405.0100EA 89.3 EUR InStock
8.00405.0100
N-(4-aminophényl)aniline chlorhydrate pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
N-(4-aminophényl)aniline chlorhydrate
Formule: C₁₂H₁₃ClN₂
MW: 220.7 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 56426-15-4
EINECS: 260-173-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 258 - 261 °C
Molar Mass 220.7 g/mol
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité