Chlorure de palmitoyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00510.0250
8.00510.0250EA 97.8 EUR InStock
8.00510.0250
Chlorure de palmitoyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Chlorure de palmitoyle
Formule: C₁₆H₃₁ClO
MW: 274,87 g/mol
Point d'ébullition: 324 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 12 °C
Densité: 0.91 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 182 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000742
Numéro CAS: 112-67-4
EINECS: 203-996-7
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 12 °C
Molar Mass 274.87 g/mol
Boiling Point 174 °C (5.1 hPa)
Flash Point 182 °C
Density 0.91 g/cm3 (20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité