Acide 3-nitrobenzoïque pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: m-Nitrobenzoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00645.0250
8.00645.0250EA 31.4 EUR InStock
8.00645.0250
Acide 3-nitrobenzoïque pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acide 3-nitrobenzoïque
Formule: C₇H₅NO₄
MW: 167,12 g/mol
Point d'ébullition: 341 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 139…142 °C
Densité: 1.494 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007251
Numéro CAS: 121-92-6
EINECS: 204-508-5
Merck Index: 12,06686
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 3 g/l (25 °C)
Melting Point 139 - 142 °C
Molar Mass 167.12 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Flash Point 190 °C
Density 1.49 g/cm3 (20 °C)
pH 3 (5 g/l, H2O, 20 °C) (aqueous suspension)
Ignition Point 490 °C
Hill Formula C7H5NO4
Chemical Formula 3-(NO2)C6H4COOH
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité