Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide pentadécanoïque pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck
Synonyms: Pentadecylic acidn-Pentadecanoic acid

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.00661.0010
8.00661.0010EA 113 EUR InStock
8.00661.0010
Acide pentadécanoïque pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acide pentadécanoïque


Formule: C₁₅H₃₀O₂
MW: 242,4 g/mol
Point d'ébullition: 339 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 51…53 °C
Densité: 0.8496 g/cm³ (70 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002745
Numéro CAS: 1002-84-2
EINECS: 213-693-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 51 - 53 °C
Molar Mass 242.4 g/mol
Boiling Point 257 °C (133 hPa)
Flash Point 110 °C
Hill Formula C15H30O2
Chemical Formula CH3(CH2)13COOH

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité