Dichlorure de succinyle, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Succinyl dichloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00678.0050
8.00678.0050EA 226 EUR InStock
8.00678.0050
Dichlorure de succinyle, Sigma-Aldrich®
Dichlorure de succinyle
Formule: C₄H₄Cl₂O₂
MW: 154,98 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000749
Numéro CAS: 543-20-4
EINECS: 208-838-0
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 20 °C
Molar Mass 154.98 g/mol
Boiling Point 190 °C
Flash Point 76 °C
Refractive Index 1.4691 (20 °C, 589 nm)
Density 1.38 g/cm3 (20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité