Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anhydride tétrachlorophtalique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck
Danger

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.00741.0100
8.00741.0100EA 71.9 EUR InStock
8.00741.0100
Anhydride tétrachlorophtalique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Anhydride tétrachlorophtalique


Formule: C₈Cl₄O₃
Point d'ébullition: 371 °C (1013 hPa)
Densité: 1.52 g/cm³ (275 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005920
Numéro CAS: 117-08-8
EINECS: 204-171-4
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 253 - 256 °C
Molar Mass 285.89 g/mol
Boiling Point 350 °C (1.013 hPa)
Vapor Pressure 0.0021 kPa (145 °C)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité