Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tungstènehexacarbonyl pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.00888.0010
8.00888.0010EA 138 EUR InStock
8.00888.0010
Tungstènehexacarbonyl pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Tungstènehexacarbonyl


Formule: C₆O₆W
Point d'ébullition: 451.3 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 169…171 °C
Densité: 2.65 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011462
Numéro CAS: 14040-11-0
EINECS: 237-880-2
ONU: 3466
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 150 °C
Molar Mass 351.91 g/mol
Boiling Point 175 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.4 hPa (67 °C)
Density 2.65 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Tungsten carbonyl
Hill Formula C6O6W
Chemical Formula W(CO)6

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité