Éthylmalonate de diéthyle, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00906.0250
8.00906.0250EA 47.1 EUR InStock
8.00906.0250
Éthylmalonate de diéthyle, Sigma-Aldrich®
Éthylmalonate de diéthyle
Formule: C₉H₁₆O₄
Numéro MDL: MFCD00009167
Numéro CAS: 133-13-1
EINECS: 205-093-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 2.87 g/l (20 °C)
Molar Mass 188.22 g/mol
Boiling Point 204 - 206 °C (1013 hPa)
Flash Point 88 °C
Refractive Index 1.4158 (20 °C, 589 nm)
Density 1.00 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Ethylmalonic acid diethyl ester
Hill Formula C9H16O4
Chemical Formula C2H5CH(COOC2H5)2
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité