Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dicyclohexyle phtalate, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Dicyclohexyl phthalate

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.00920.1000
8.00920.1000EA 158 EUR InStock
8.00920.1000
Dicyclohexyle phtalate, Sigma-Aldrich®
Dicyclohexyle phtalate


Formule: C₂₀H₂₆O₄
MW: 330,42 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003849
Numéro CAS: 84-61-7
EINECS: 201-545-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.2 mg/l (20 °C)
Melting Point 62 - 64 °C
Molar Mass 330.42 g/mol
Bulk Density 710 kg/m3
Boiling Point 226 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.0000039 hPa (50 °C)
Flash Point 180 - 190 °C
Density 1.15 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) neutral
Ignition Point 395 °C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité