1,2-Dibromoéthane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00952.1000
8.00952.1000EA 230 EUR InStock
8.00952.1000
1,2-Dibromoéthane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
1,2-Dibromoéthane
Formule: BrH₂CCH₂Br
MW: 187,86 g/mol
Point d'ébullition: 131.7 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 10 °C
Densité: 2.18 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000233
Numéro CAS: 106-93-4
EINECS: 203-444-5
ONU: 1605
ADR: 6.1,I
Merck Index: 13,03830
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité