Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bromure d'allyle stabilisé pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck
Danger

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.01021.1000
8.01021.1000EA 139 EUR InStock
8.01021.1000
Bromure d'allyle stabilisé pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Bromure d'allyle


Formule: C₃H₅Br
MW: 120,98 g/mol
Point d'ébullition: 70 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –119 °C
Densité: 1.4 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –1 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000244
Numéro CAS: 106-95-6
EINECS: 203-446-6
ONU: 1099
ADR: 3 (6.1),I
Merck Index: 13,00285
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité