4-Aminopyridine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01111.0025
8.01111.0025EA 82.4 EUR InStock
8.01111.0025
4-Aminopyridine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
4-Aminopyridine
Formule: C₅H₆N₂
Point d'ébullition: 273 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 157…160 °C
Densité: 1.25 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 156 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006439
Numéro CAS: 504-24-5
EINECS: 207-987-9
ONU: 2671
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03964
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 157 - 160 °C
Molar Mass 94.11 g/mol
Boiling Point 274 °C (1013 hPa)
Flash Point 156 °C
Density 1.26 g/cm3 (25 °C)
Ignition Point 640 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité