Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 5-aminoisophtalique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck
Attention

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.01246.0050
8.01246.0050EA 53.4 EUR InStock
8.01246.0050
Acide 5-aminoisophtalique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
5-Aminoisophthalic acid


Formule: C₈H₇NO₄
MW: 181,15 g/mol
Point d'ébullition: 515 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 150…156 °C
Numéro MDL: MFCD00002522
Numéro CAS: 99-31-0
EINECS: 202-748-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 150 - 156 °C
Molar Mass 181.15 g/mol

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité