1,2,4-Triazole-4-ylamine, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01309.0025
8.01309.0025EA 41.4 EUR InStock
8.01309.0025
1,2,4-Triazole-4-ylamine, Sigma-Aldrich®
4-Amino-4H-1,2,4-triazole
Formule: C₂H₄N₄
MW: 84,08 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003099
Numéro CAS: 584-13-4
EINECS: 209-533-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 83 - 86 °C
Molar Mass 84.08 g/mol
pH  - 7 (H2O, 20 °C)
Synonyms 4-Amino-4H-1,2,4-triazole
Hill Formula C2H4N4
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité