Anthrone ≥97.0% pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: Anthracen-9(10H)-one
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01461.0010
8.01461.0010EA 51.7 EUR InStock
8.01461.0010
Anthrone ≥97.0% pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Anthrone
Formule: C₁₄H₁₀O
MW: 194,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001187
Numéro CAS: 90-44-8
EINECS: 201-994-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
CAS 90-44-8
Synonyms 9,10-Dihydro-9-oxoanthracene
Hill Formula C₁₄H₁₀O
Molar Mass 194.23 g/mol
Melting Point 151 - 156 °C
Bulk density 450 kg/m³
Solubility 4.6 mg/l (20 °C)
Assay (GC, area%) ≥ 97,0 Area %
Identity (IR) conforms
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité