Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 2-éthylbutyrique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: 2-Ethylbutanoic acid, Diethylacetic acid

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.01480.0500
8.01480.0500EA 198 EUR InStock
8.01480.0500
Acide 2-éthylbutyrique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acide 2-éthylbutyrique


Formule: C₆H₁₂O₂
MW: 116,16 g/mol
Point d'ébullition: 193…194 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –14 °C
Densité: 0.92 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002670
Numéro CAS: 88-09-5
EINECS: 201-796-4
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03137
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 18 g/l (20 °C)
Melting Point -14 °C
Molar Mass 116.15 g/mol
Boiling Point 192 - 194 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.2 hPa (20 °C)
Flash Point 87 °C
Explosion Limit 1.4 %(V)
Density 0.92 g/cm3 (20 °C)
pH 3 (18 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 345 °C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité