Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Butoxy-2,3-époxypropane

Fournisseur: Merck
Attention

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.01553.0250
8.01553.0250EA 34.8 EUR InStock
8.01553.0250
1-Butoxy-2,3-époxypropane
Butyl glycidyl ether


Formule: C₇H₁₄O₂
MW: 130,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005145
Numéro CAS: 2426-08-6
EINECS: 219-376-4
ONU: 3271
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 20 g/l (20 °C)
Molar Mass 130.19 g/mol
Boiling Point 163 - 165 °C (1013 mbar)
Vapor Pressure 5 hPa (20 °C)
Flash Point 43 °C
Density 0.92 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 215 °C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité