Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Cyclohex-1,4-ylenediméthanol

Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: 1,4-Cyclohexanedimethanol

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.01610.0250
8.01610.0250EA 42.5 EUR InStock
8.01610.0250
Cyclohex-1,4-ylenediméthanol
Cyclohex-1,4-ylenediméthanol


Formule: C₈H₁₆O₂
MW: 144,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001512
Numéro CAS: 105-08-8
EINECS: 203-268-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 34.6 °C
Molar Mass 144.22 g/mol
Boiling Point 286 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.24 hPa (20 °C)
Flash Point 160 °C DIN 51758
Density 1.04 g/cm3 (20 °C)
pH 4.2 (250 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 330 °C DIN 51794
Synonyms 1,4-Cyclohexylenedimethanol, 1,4-Dimethylolcyclohexane, 1,4-Cyclohexanedimethanol
Hill Formula C8H16O2

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité