Benzylurée, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01795.0100
8.01795.0100EA 112 EUR InStock
8.01795.0100
Benzylurée, Sigma-Aldrich®
Benzylurée
Formule: C₈H₁₀N₂O
MW: 150,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007951
Numéro CAS: 538-32-9
EINECS: 208-689-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 17 g/l (45 °C)
Melting Point 143 - 146 °C
Molar Mass 150.17 g/mol
Hill Formula C8H10N2O
Chemical Formula C6H5CH2NHCONH2
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité