Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Benzophénone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: Diphenylmethanone, Diphenyl ketone

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.01801.0005 8.01801.0250 8.01801.1000 8.01801.9050
8.01801.0005EA 28.8 EUR InStock
8.01801.0005 8.01801.0250 8.01801.1000 8.01801.9050
Benzophénone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Benzophénone


Formule: C₁₃H₁₀O
MW: 182,22 g/mol
Point d'ébullition: 305.4 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 47…49 °C
Densité: 1.085 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003076
Numéro CAS: 119-61-9
EINECS: 204-337-6
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01099
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.14 g/l (25 °C)
Melting Point 47 - 49 °C
Molar Mass 182.22 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Boiling Point 304 - 306 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.004 hPa (20 °C)
Flash Point 150 °C
Density 1.1 g/cm3 (25 °C)
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité