α,α-Diméthyl[1,1'-biphényl]-4-méthanol
Fournisseur: Merck
Synonyms: 2-(4-Biphenylyl)-2-propanol, α,α-Dimethyl[1,1'-biphenyl]-4-methanol
8.01965.0010
8.01965.0010EA 0 EUR InStock
8.01965.0010
α,α-Diméthyl[1,1'-biphényl]-4-méthanol
α,α-Diméthyl[1,1'-biphényl]-4-méthanol
Formule: C₁₅H₁₆O
MW: 212,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD00014390
Numéro CAS: 34352-74-4
EINECS: 251-955-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité