Acide biphényle-2,2'-dicarboxylique, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: [1,1'-Biphenyl]-2,2'-dicarboxylic acid, Diphenic acid, 2,2'-Biphenyldicarboxylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02256.0050
8.02256.0050EA 114 EUR InStock
8.02256.0050
Acide biphényle-2,2'-dicarboxylique, Sigma-Aldrich®
Acide biphényle-2,2'-dicarboxylique
Formule: C₁₄H₁₀O₄
MW: 242,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002464
Numéro CAS: 482-05-3
EINECS: 207-576-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 225 - 228 °C
Molar Mass 242.23 g/mol
Bulk Density 470 kg/m3
pH 4 - 5 (H2O, 20 °C)
Ignition Point 390 °C
Synonyms Diphenic acid, Diphenyl-2,2-dicarboxylic acid
Hill Formula C14H10O4
Chemical Formula 2-(HOOC)C6H4C6H4-2-(COOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité